Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Columnas cromatográficas con fritado y borde granulado
Click to view available options
Capacidad de columna:
15 mL
125 mL
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Columna para cromatografía |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones cromatográficas |
| Diámetro interior (métrico) | 40 mm |
| Tipo | Columna para cromatografía |
| Capacidad de columna | 1000 ml |
| Longitud (métrico) | 800 mm |
| Material | Vidrio Duran |
| Diámetro exterior (métrico) | 40 mm |
| Incluye | Llave de paso de PTFE |