Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Columnas cromatográficas con fritado y toma NS
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05450700
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Columna para cromatografía | |
40 mm | |
8 mL | |
Vidrio Duran | |
Llave de paso de PTFE-Hahn de un calibre de 0 a 2,5 mm |
Aplicaciones cromatográficas | |
Columna para cromatografía | |
800 mm | |
10 mm |
Título del producto
Lenz Laborglasinstrumente™ Columnas cromatográficas con fritado y toma NS > Capacidad de columna: 8mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido