Learn More
Macherey-Nagel™ Papel para cromatografía, MN 260
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
75 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Descripción
Para lograr una retención reproducible en aplicaciones de cromatografía de capa fina, la saturación de la cámara con vapor disolvente puede ser una ventaja en muchos casos. Para obtener la saturación, puede forrarse una cámara de desarrollo de TLC con papel de cromatografía absorbente.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Papel para cromatografía |
| Para utilizar con (aplicación) | Para saturación de cámara |
| Grado | MN 260 |
| Anchura (métrico) | 170 mm |
| Longitud (métrico) | 75 mm |
| Técnica | TLC |