Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papel para cromatografía, discos, grado FN 30
Código de producto. 15962960 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
6 mm
22 mm
25 mm
37 mm
Descripción:
100/paq., 320 g/m2
1000/paq., 320 g/m2
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. 15962960
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT3526022
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Papel de alta pureza para transferencia, cromatografía y una amplia variedad de aplicaciones de absorción en los campos del diagnóstico y las ciencias de la vida.
  • Papel con alto grado de pureza.
  • Ideal para transferencia y cromatografía.
  • Ideal para una amplia variedad de aplicaciones de absorción, como las que se utilizan en los campos de las ciencias de la vida y el diagnóstico.
  • No estéril y envasado a granel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 1000/paq., 320 g/m2
Diámetro exterior (métrico) 22 mm
Grosor de película 0,9 mm
Formato Disco
Grado FN 30
Material Línteres de algodón (> 98 % alfa-celulosa; < 0,04 % ceniza)