Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatography Papers, Sheets, Grade FN 100
Highly pure paper for blotting, chromatography, and a wide range of life science and diagnostics absorption applications.
39.10€ - 336.00€
Especificaciones
Grosor de película | 0,35 mm |
---|---|
Formato | Lámina |
Grado | FN 100 |
Material | Línteres de algodón (> 98 % alfa-celulosa; < 0,04 % ceniza) |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15942810
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-527-076102N |
76 Mm × 102 mm | 100/Pk, 195 g/m2 |
39.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15952810
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-527-260410N |
260 mm × 410 mm | 100/paq., 195 g/m2 |
245.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15962810
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-527-580680K |
580 Mm × 680 mm | 50/Pk, 195 g/m2 |
336.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Highly pure paper grade.
- Ideal for blotting and chromatography.
- Ideal for a wide range of absorption applications like those common in the life sciences and diagnostics.
- Non-sterile, bulk packed.
Especificaciones
0,35 mm | |
Lámina | |
FN 100 | |
Línteres de algodón (> 98 % alfa-celulosa; < 0,04 % ceniza) |