Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatography Papers, Sheets, Grade FN 3
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
185 mm
200 mm
Anchura (métrico):
200 mm
580 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Papel con alto grado de pureza.
- Ideal para transferencia y cromatografía.
- Ideal para una amplia variedad de aplicaciones de absorción, como las que se utilizan en los campos de las ciencias de la vida y el diagnóstico.
- No estéril y envasado a granel.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 100/paq., 90 g/m2 |
| Dimensiones (L x An) | 185 mm × 580 mm |
| Grosor de película | 0,19 mm |
| Formato | Lámina |
| Grado | FN 3 |
| Material | Línteres de algodón (> 98 % alfa-celulosa; < 0,04 % ceniza) |
| Anchura (métrico) | 580 mm |
| Longitud (métrico) | 185 mm |