Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatography Papers, Sheets, Grade FN 30
Highly pure paper for blotting, chromatography, and a wide range of life science and diagnostics absorption applications.
166.00€ - 250.00€
Especificaciones
Grosor de película | 0,9 mm |
---|---|
Formato | Lámina |
Grado | FN 30 |
Material | Línteres de algodón (> 98 % alfa-celulosa; < 0,04 % ceniza) |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15922810
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-526-254305N |
254 mm | 305 mm |
166.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 16-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15932810
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-526-580600G |
580 mm | 600 mm |
250.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 16-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Highly pure paper grade.
- Ideal for blotting and chromatography.
- Ideal for a wide range of absorption applications like those common in the life sciences and diagnostics.
- Non-sterile, bulk packed.
Especificaciones
0,9 mm | |
Lámina | |
FN 30 | |
Línteres de algodón (> 98 % alfa-celulosa; < 0,04 % ceniza) |