Learn More
Cole Parmer Septos PURESEP-T™, suministros para investigación en cromatografía
Código de producto. 11844401 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50/paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
11844401 50/paquete paquete de 50
1 options
Código de producto. 11844401
Marca: Cole Parmer 0199420
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Septos PURESEP-T™: suministros para investigación en cromatografía que están fabricados con películas de PTFE y poliimida en bases de caucho de silicona. PTFE proporciona una inercia máxima y un drenaje bajo
Especificaciones
Tipo Silicona de baja exudación
Temperatura máx. (imperial) 437 °F
Temperatura máx. (métrico) 225 °C
Material Silicona con películas de PTFE y poliimida
Diámetro interior (métrico) 6 mm
Cantidad 50/paquete