Learn More
MP Biomedicals™ ChromatoPur™ Bovine Thrombin, Low Specific Activity, Diagnostic Grade
Suitable as a diagnostic and research reagent in clotting assays
Marca:  MP Biomedicals™ 0219990710
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11461665
  • 160.00€ / 10 miles de unidades
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Chromatographically purified with minimal loss of native clotting activity and minimized degradation to the gamma form. Enzyme activity is measured by clotting assay. 90 to 300U/mg protein.
Physical Characteristics
  • Appearance: White to off-white powder
  • pH: 7.0 to 8.0
  • Protein: ≥50%
  • Specific activity: 90 to 300U/mg protein
  • Activity: Report μ/mg solid
  • Total Activity: U/vial
  • Exipients: Reported
Certifications: ISO, cGMP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cell Culture, Microbial Culture
7 to 8
Bovine Thrombin
Solid
Bovine Thrombin
10 kU
-10°C
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Bovine Thrombin, Low Specific Activity, Diagnostic Use
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Thrombin