Learn More
Brannan™ Contador de sobremesa de acero inoxidable
Código de producto. 12366477
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
55mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
12366477 55mm cada uno
1 options
Código de producto. 12366477
Marca: Brannan™ 28/502/0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Un contador de acero inoxidable para mantener un recuento de objetos en un grupo de eventos en secuencia.
  • Contador mecánico de cuerpo de metal de 4 dígitos de calidad con actuador de botón de pulsación y botón de reinicio
  • Con un diseño ergonómico, este contador cuenta con un anillo más fino y una estructura robusta de acero cromado
  • Blanco, cifras de 4 mm de alto sobre un fondo negro para una lectura fácil
  • Cuenta de 0 a 9999
  • Se restablece girando el pomo situado en el lado derecho hacia la derecha en la sentido de las agujas del reloj
  • Encaja perfectamente en la palma de la mano
  • El contador de sobremesa se coloca sobre una base, que puede fijarse de forma segura usando los tres orificios para tornillos, en un escritorio o una mesa
Especificaciones
Tipo de producto Contador Tally
Texto mostrado 0-9999, figuras blancas sobre fondo negro
Cantidad 1/paquete
Altura (métrico) 55mm
Anchura (métrico) 55mm
Para utilizar con (aplicación) Mantener un recuento de objetos en un grupo de eventos en secuencia
Incluye Soporte para escritorio o mesa