Learn More
Estándar de cromo para ICP, 1000μ g/ml en H2O, SPEX CertiPrep™
Catalog Number 10010482
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Includes
Certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificación ISO/IEC Guide 34 , material de referencia certificado según trazabilidad NIST
Estándar inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Cr+61000 μ g/ml
Certifications
certificado por la A2LA para ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y certificado por la UL-DQS para la ISO 9001.
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Nombre del producto químico o material Chromium Standard
CAS 7789-09-5, 7732-18-5
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Cantidad 500 mL
Certificado de análisis Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Fórmula molecular Cr2H8N2O7
Clave InChI JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC diazanio;oxido-(oxido(dioxo)cromio)oxi-dioxocromo
Peso molecular (g/mol) 252.06
PubChem CID 24600
Grado Assurance
Disolvente o matriz H2O
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio.