Learn More
Estándar de cromo, 1000 mg/l en HNO3 al 2 % (grado de garantía), SPEX CertiPrep
Código de producto. 11969492 Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
125 ml
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Cr1000 μg/ml
Certifications
Acreditado por A2LA para ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34 y certificado�por UL-DQS según ISO 9001
Compliance
Conformidad con GHS/OSHA
CAS 7789-09-5, 7732-18-5
Fórmula molecular Cr2H8N2O7
Peso molecular (g/mol) 252.06
Clave InChI JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
PubChem CID 24600
Nombre IUPAC diazanio;oxido-(oxido(dioxo)cromio)oxi-dioxocromo
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Cantidad 125 ml
Certificado de análisis El certificado de garantía de análisis indica un máximo de 39 elementos a nivel de ppmm.
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS. El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Grado Assurance
Disolvente o matriz 2 % HNO3
Producto diseñado para su uso exclusivo en laboratorio