Learn More
Cromo solución de metal estándar de cromo 10 000 ppm, para ICP, solución de HNO3 1 M, Fisher Chemical
Código de producto. 10346090
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
Envase Frasco de plástico HDPE
Cantidad 100 mL
Color Naranja
Número MDL 10944
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chromium solution 10 000 ppm
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1A
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.