Learn More
Macherey-Nagel™ Filtros™ de jeringa de ésteres mixtos de celulosa MV Chromafil
Purifique rápida y fácilmente soluciones acuosas y polares. Macherey-Nagel™ Chromafil™ MV Celulose Mixed Esters los filtros de jeringa son membranas hidrófilas con muy baja adsorción. Son fáciles de usar: Basta con llenar la jeringa con la muestra y colocar el filtro en la punta.
129.00€ - 515.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable at 121°C (30 min.) |
---|---|
Certificaciones/conformidad | HPLC certified |
Volumen muerto | 80 μL |
Desechables | Single-use |
Material | Mixed Cellulose Ester |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11370455
|
Macherey-Nagel™
729004.400 |
0,45 μm | 400Pack. |
515.00€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10244142
|
Macherey-Nagel™
729006 |
0,2 μm | 100Pack. |
157.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10025811
|
Macherey-Nagel™
729004 |
0,45 μm | 100Pack. |
129.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Los filtros de jeringa Chromafil™ eliminan las partículas no deseadas de las muestras de líquidos o gases para evitar la contaminación y la obstrucción de instrumentos sensibles que pueden provocar un tiempo de inactividad. El filtrado de muestras aumenta la vida útil de las columnas y equipos cromatográficos, proporciona resultados más coherentes y reproducibles y ahorra tiempo y dinero.
- Codificado por colores para una fácil identificación del tipo de membrana
- Bajo contenido de compuestos extraíbles
- Geometría de flujo rápido para una filtración sencilla
- Volumen de retención bajo para la recuperación máxima del filtrado
- Entrada Luer lock para una conexión segura en el lado de alta presión
- Certificado para HPLC, con placa de choque estabilizante para evitar la rotura de la membrana
- Diseñado para ser compatible con todos los sistemas de filtración automatizados comunes
- Ideal para filtración de muestras de GC, HPLC y UHPLC
Especificaciones
Autoclavable at 121°C (30 min.) | |
80 μL | |
Mixed Cellulose Ester | |
4.91 cm2 | |
Polypropylene | |
Luer lock | |
>12 bar | |
5 to 100 mL |
HPLC certified | |
Single-use | |
Non-sterile | |
Aqueous or polar solutions, low particle load | |
Hydrophilic | |
Luer | |
Syringe Filter | |
25 mm |