Learn More
Thermo Scientific™ Agar cromogénico para coliformes (ISO)
Click to view available options
Formato:
Placa de 55mm
Placa de 90mm
Volumen de llenado:
13 mL
17 mL
Peso de llenado:
13mL
17mL
Förpackningsstorlek
180 g
paquete de 10
Beskrivelse
Enumere y diferencie coliformes y Escherichia coli en muestras de agua con placas de medios preparados de agar cromogénico para coliformes (ISO) Thermo Scientific™ Oxoid™, de acuerdo con las directrices ISO 9308-1 para el análisis de la calidad del agua.Los organismos objetivo son fáciles de diferenciar, E.coli formando colonias de color azul oscuro/violeta y coliformes de color rosa a rojo.Detección completa en un plazo de 24 horas, de modo que no es necesario un subcultivo.
Las placas de agar cromogénico para coliformes (ISO) son una forma rápida, precisa y eficiente de detectar coliformes y E. coli durante los análisis microbiológicos de calidad de muestras de agua potable, agua de piscina desinfectada y plantas de tratamiento.
El agar cromogénico para coliformes (ISO) utiliza enzimas específicas asociadas a coliformes generales y E.coli para diferenciación.
No todos los productos están disponibles para la venta en todos los territorios. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
- De conformidad con las directrices de la norma ISO 9308-1
- Permite diferenciar de forma clara y sencilla E. coli de los coliformes
- Comodidad de los medios preparados listos para su uso
El agar cromogénico para coliformes (ISO) utiliza enzimas específicas asociadas a coliformes generales y E.coli para diferenciación.
- Salmon GAL cromogénico, cuando se disocia mediante D-galactosidasa, produce una coloración entre rosa y roja; esta coloración y la enzima están asociadas a coliformes.
- El E.coli contiene D-galactosidasa, que disocia Salmon GAL; sin embargo, también contiene D-glucuronidasa, que disocia el X-glucurónido cromogénico. La combinación de estos cromógenos da lugar a una coloración entre azul oscuro y violeta asociada a E.coli.
No todos los productos están disponibles para la venta en todos los territorios. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Tekniske data
Tekniske data
| Color | Marfil claro transparente |
| Contenido y almacenamiento | De 6 °C a 12 °C |
| Descripción | Agar cromogénico para coliformes (ISO) |
| Formato | Placa de 90mm |
| Origen de fabricación | Alemania |
| Tipo de producto | Agar |
| Volumen de llenado | 17 mL |
| Peso de llenado | 17mL |
| Tipo de empaquetado | Embolsado en línea, una sola capa |
| Cantidad | 10/paq. |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion