Learn More
Proteintech Plásmido (TagGFP2) ChromoTek Actin-Chromobody™
Actin-Chromobody™ fusionado con TagGFP2.
Marca:  Proteintech ACG
Detalles adicionales : Peso : 0.00240kg
Código de producto. 17303283
  • 874.00€ / 20 microgramos
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Codificación de plásmidos de ADN para anti-Actin VHH (nanocuerpo anti-Actin) fusionada con TagGFP2
Especificaciones
Especificaciones
20 μg