Learn More
Proteintech Plásmido ChromoTek Dnmt1-Chromobody™ (TagRFP)
Dnmt1-Chromobody™ fusionado con TagRFP.
Marca:  Proteintech DCR
Detalles adicionales : Peso : 0.00240kg
Código de producto. 17373283
  • 874.00€ / 20 microgramos
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Codificación de plásmidos de ADN para anti-Dnmt1 VHH (nanocuerpo anti-Dnmt1) fusionada con TagRFP
Especificaciones
Especificaciones
20 μg
Certificados
Sonderangebote
Sonderangebote