Learn More
Proteintech Agarosa ChromoTek GFP-Trap™
La agarosa GFP-Trap™ es una resina de afinidad para IP de proteínas de fusión GFP.
Marca: Proteintech gta-200
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Consta de un nanocuerpo GFP/VHH acoplado a los gránulos de agarosa
Especificaciones
La pulpa de 10 μl se une a unos 12 μg de GFP recombinante | |
IP, CoIP, ChIP, RIP | |
Agarosa | |
200 reacciones |
Tras su recepción, almacenar a 4 °C. No la congele. | |
AcGFP, Clover, eGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envidy, GFP S65T, mGFP, mfluorina, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, eGFP monomérica A206K, PPC, YFP, Citrine, eCitrine, eYFP, Venus, yPET, BFP | |
Alpaca |