Learn More
Proteintech Kit de agarosa magnética ChromoTek GFP-Trap™
Kit que incluye 20 reacciones de agarosa magnética GFP-Trap™ y tampones de lisis, dilución, lavado y elución.
Marca:  Proteintech gtmak-20
Código de producto. 17363363
  • 497.00€ / 20 reacciones
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • La agarosa magnética ChromoTek GFP-Trap™ son gránulos de afinidad para IP de proteínas de fusión GFP
  • Consta de un nanocuerpo de GFP/VHH acoplado a gránulos de agarosa magnética
Especificaciones
Especificaciones
20 Reactions
20 reacciones