Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cianina de cromoxano R, pura
Código de producto. 10012670 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. 10012670
Marca: Thermo Scientific Chemicals 215150050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromoxane Cyanine R
CAS 3564-18-9
Fórmula molecular C23H15Na3O9S
Número MDL MFCD00012411
Beilstein 11, II, 240
Sinónimo C.I. 43820, Mordant Blue 3
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 536.39
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Espectrometría UV Complies
Color Marrón a rojo
Cantidad 5 g
Forma física Polvo