Learn More
2-propanol Chromplete™, HPLC/GC, cumple con los requisitos analíticos de ACS/USP, Thermo Scientific™
Código de producto. 15970721
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 L
La línea de productos Chromplete de Thermo Scientific incluye reactivos para análisis y separaciones comunes con la uniformidad y precisión que espera. El isopropanol Chromplete es adecuado para su uso en HPLC, GC, SFC, TLC, ACS y espectrofotometría.
El isopropanol Chromplete cumple los requisitos analíticos de USP y es adecuado para su uso en:
  • HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) acoplada con detectores de UV, VIS, PDA, ECD, FL y RI
  • GC-FID, GC-ECD, GC-TCD
  • Análisis de pesticidas mediante GC o HPLC
  • Espectrometría de UV
  • Cromatografía preparativa
  • Cromatografía de capa fina y fluidos supercríticos
  • Reacciones/Análisis que requieren la conformidad con ACS
  • Análisis de extracción/concentración
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-63-0
Fórmula molecular C3H8O
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nombre IUPAC propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propanol
Punto de fusión -90°C
Absorbancia ≤ 1.0, ≤ 0.20, ≤ 0.10, ≤ 0.015
% mín. CAS 0.999
Color ≤5 APHA
Punto de ebullición 83°C
Cantidad 4 L
Envase Vidrio ámbar
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza Chromplete
Residuos después de la evaporación ≤ 1.0 ppm
Notas del porcentaje del ensayo Mínimo, GC-FID
Número UN 1219
Agua ≤0.05%
Sinónimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Peso molecular (g/mol) 60.10
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Gradiente de HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento), GC, pesticida, espectrofotometría, ACS