Learn More
Metanol Chromplete™, HPLC/GC, cumple con los requisitos analíticos de ACS/USP, Thermo Scientific™
Código de producto. 15900721
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 L
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
La línea de productos Chromplete de Thermo Scientific incluye reactivos para análisis y separaciones comunes con la uniformidad y precisión que espera. El metanol Chromplete es adecuado para su uso en HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento), GC, SFC, TLC, ACS y espectrofotometría.
La línea de productos Chromplete de Thermo Scientific incluye reactivos para análisis y separaciones comunes con la uniformidad y precisión que espera.El metanol Chromplete es adecuado para su uso en HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento), GC, SFC, TLC, ACS y espectrofotometría.
El metanol Chromplete cumple los requisitos analíticos de USP y es adecuado para su uso en:
  • HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) acoplada con detectores de UV, VIS, PDA, ECD, FL y RI
  • GC-FID, GC-ECD, GC-TCD
  • Análisis de pesticidas mediante GC o HPLC
  • Espectrometría de UV
  • Cromatografía preparativa
  • Cromatografía de capa fina y fluidos supercríticos
  • Reacciones/Análisis que requieren la conformidad con ACS
  • Análisis de extracción/concentración
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol
Punto de fusión -98°C
Absorbancia ≤1.00, ≤ 0.23, ≤ 0.11, ≤ 0.01
% mín. CAS 0.999
Color ≤5 APHA
Densidad 0.775 – 0.780
Punto de ebullición 148.5°F
Cantidad 2.5 L
Envase Vidrio ámbar
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza Chromplete
Residuos después de la evaporación ≤ 1.0 ppm
Notas del porcentaje del ensayo Mínimo, GC-FID
Ácido valorable ≤0.0003 meq/g
Base valorable ≤0.0002 meq/g
Número UN 1230
Agua ≤0.07%
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Gradiente/pesticidas/espectrofotometría ACS/GC/HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol Chromplete
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.