Learn More
Metanol Chromplete™, HPLC/GC, cumple con los requisitos analíticos de ACS/USP, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 L
Descripción
La línea de productos Chromplete de Thermo Scientific incluye reactivos para análisis y separaciones comunes con la uniformidad y precisión que espera.El metanol Chromplete es adecuado para su uso en HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento), GC, SFC, TLC, ACS y espectrofotometría.
El metanol Chromplete cumple los requisitos analíticos de USP y es adecuado para su uso en:
- HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) acoplada con detectores de UV, VIS, PDA, ECD, FL y RI
- GC-FID, GC-ECD, GC-TCD
- Análisis de pesticidas mediante GC o HPLC
- Espectrometría de UV
- Cromatografía preparativa
- Cromatografía de capa fina y fluidos supercríticos
- Reacciones/Análisis que requieren la conformidad con ACS
- Análisis de extracción/concentración
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | metanol |
Punto de fusión | -98°C |
Absorbancia | ≤1.00, ≤ 0.23, ≤ 0.11, ≤ 0.01 |
% mín. CAS | 0.999 |
Color | ≤ 5 APHA |
Densidad | 0.775 – 0.780 |
Punto de ebullición | 148.5°F |
Cantidad | 1 L |
Envase | Vidrio ámbar |
Forma física | Líquido |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Chromplete Methanol
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- MIXTURE LIST-Contém: methanol