Learn More
CHST12 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 326.00€
Especificaciones
| Antígeno | CHST12 |
|---|---|
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18657432
|
Novus Biologicals
NBP2-97234-100ul |
100 μg |
326.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18678734
|
Novus Biologicals
NBP2-97234-50ul |
50 μg |
216.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CHST12 Polyclonal antibody specifically detects CHST12 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| CHST12 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Endocrinology, Signal Transduction | |
| PBS (pH 7.0) | |
| 55501 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| C4S-2, C4ST2C4ST-2, carbohydrate (chondroitin 4) sulfotransferase 12, carbohydrate sulfotransferase 12, Chondroitin 4-O-sulfotransferase 2, Chondroitin 4-sulfotransferase 2, EC 2.8.2.5, Sulfotransferase Hlo | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CHST12 fragment. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |