missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Chymotrypsin Monoclonal Antibody (CHYMO10-104.10), Invitrogen™

Código de producto. 17820486
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17820486 1 mg 1 miligramo
17870346 100 μg 100 microgramos
11548912 500 μg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17820486

Marca: Invitrogen™ MA546015

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA1-10624 detects Chymotrypsin from human samples. MA1-10624 has been successfully used in ELISA and Western blot applications. The MA1-10624 immunogen is purified human pancreatic Chymotrypsin.

This gene encodes a member of the peptidase S1 family. The encoded protein is a serum calcium-decreasing factor that has chymotrypsin-like protease activity. Alternatively spliced transcript variants have been observed, but their full-length nature has not been determined.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Chymotrypsin
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon CHYMO10-104.10
Concentración 2.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica CTRC
N.º de referencia del gen Q99895
Alias de gen 1810044E12Rik; caldecrin; chymotrypsin C; chymotrypsin C (caldecrin); chymotrypsin-C; CLCR; Ctrc; ELA4; elastase 4; elastase IV; preprocaldecrin; serum calcium decreasing factor; serum calcium-decreasing factor
Símbolos de los genes CTRC
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified human pancreatic Chymotrypsin.
Método de purificación Protein A
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11330
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG3
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.