Learn More
Tocris Bioscience™ CIA 1
COUP-TFII inhibitor
185.74€ - 707.33€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine hydrochloride |
---|---|
CAS | 1049691-47-5 |
Objetivo | Additional Nuclear Receptor Compounds |
Fórmula molecular | C17H19N3O2S.HCl |
Pureza | 0.98 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18727486
|
Tocris Bioscience™
7494/10 |
10 mg |
185.74€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18779146
|
Tocris Bioscience™
7494/50 |
50 mg |
707.33€
50 miligramos |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
CIA 1 is an inhibitor of the nuclear receptor COUP-TFII (IC50 ranged from 1.2 μM to 7.6 μM, in prostate cancer cell lines). In vitro, CIA 1 inhibits growth of multiple prostate cancer cell lines and suppresses COUP-TFII activity to regulate its target genes. In vivo, CIA 1 reduces tumor growth in prostate cancer xenograft mouse models.Especificaciones
N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine hydrochloride | |
Additional Nuclear Receptor Compounds | |
0.98 |
1049691-47-5 | |
C17H19N3O2S.HCl |