Learn More
cIAP2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | cIAP2 |
|---|---|
| Concentración | 0.31 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16842785
|
Proteintech
24304-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16832785
|
Proteintech
24304-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of a family of proteins that inhibits apoptosis by binding to tumor necrosis factor receptor-associated factors TRAF1 and TRAF2, probably by interfering with activation of ICE-like proteases. The encoded protein inhibits apoptosis induced by serum deprivation but does not affect apoptosis resulting from exposure to menadione, a potent inducer of free radicals. The amino acid sequence predicts three baculovirus IAP repeat domains and a ring finger domain. Transcript variants encoding the same isoform have been identified.Especificaciones
| cIAP2 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q13489 | |
| 330 | |
| cIAP2 Fusion Protein Ag20143 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| BIRC3 |
| 0.31 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| AIP1, API2, Apoptosis inhibitor 2, BIRC3, C IAP2, CIAP2, HAIP1, hIAP 1, HIAP1, IAP 1, IAP homolog C, IAP1, MALT2, MIHC, RING finger protein 49, RNF49 | |
| BIRC3 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |