Learn More
Ciclobendazol, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Descripción
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
- Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
- Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
- Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 31431-43-3 |
| Forma física | Sólido |
| Fórmula molecular | C13H13N3O3 |
| Número MDL | MFCD01658389 |
| Beilstein | 755755 |
| Industry Type | ANTIHELMÍNTICOS Y FLUKICIDAS |
| Peso molecular (g/mol) | 259.26 |
| Cantidad | 10 mg |
| Grado | Estándar analítico |
Título del producto
Ciclobendazol, Honeywell Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido