missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Ciclopirox

Código de producto. 16631862
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 29342-05-0
Fórmula molecular C12H17NO2
Peso molecular (g/mol) 207.27
Clave InChI SCKYRAXSEDYPSA-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 6-ciclohexil-1-hidroxi-4-metil-1,2-dihidropiridin-2-ona
SMILES CC1=CC(=O)N(O)C(=C1)C1CCCCC1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ciclopirox
Punto de fusión 128.0°C to 130.0°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in methanol & dimethylsulfoxide
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.27
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado