Learn More
Ciclopirox olamine, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
Descripción
Ciclopirox olamine (Ciclopirox ethanolamine) is a synthetic antifungal agent that can be used for superficial mycoses reseaech. Ciclopirox olamine has a very broad spectrum of activity and inhibits dermatophytes, yeasts, molds, and many Gram-positive and Gram-negative species pathogenic.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ciclopirox olamine |
| Forma física | Solid |
| CAS | 41621-49-2 |
| Color | Yellow |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C14H24N2O3 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | Ciclopirox ethanolamine HOE 296 |
| Información de solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (93.16 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.