Learn More
Tocris Bioscience™ CID 1375606
GPR27 agonist
88.00€ - 290.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,4-Dichloro-N-(phenylcarbamoyl)phenylbenzamide |
---|---|
CAS | 313493-80-0 |
Fórmula molecular | C20H14Cl2N2O2 |
Pureza | 98% |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18795718
|
Tocris Bioscience™
6544/5 |
5 mg |
88.00€
5 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18750878
|
Tocris Bioscience™
6544/25 |
25 mg |
290.00€
25 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
GPR27 agonist. Promotes recruitment of β-arrestin 2 to chimeric GPR27V2 and wild-type GPR27 in a firefly luciferase complementation assay (pEC50 values are 6.34 and 5.1, respectively).Especificaciones
2,4-Dichloro-N-(phenylcarbamoyl)phenylbenzamide | |
313493-80-0 | |
C20H14Cl2N2O2 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Almacene a -20 °C.