Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dihidrato de cidofovir
235.00€ - 698.00€
Especificaciones
Formato Polvo
Peso molecular 315,22
Tipo de producto Hidirato de cidofovir
Fuente fuente sintética
Contenido y almacenamiento Congelador -20 °C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16641852
Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
463120010
1 g
698.00€
1 g
16651852
Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
463122500
250 mg
235.00€
250 miligramos
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Polvo
Hidirato de cidofovir
Congelador -20 °C
≥ 97,5 % (HPLC)
315,22
fuente sintética
condiciones normales
De blanco a casi blanco
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 2 años