Learn More
Tocris Bioscience™ CIM 0216
Selective TRPM3 agonist
269.97€ - 1075.57€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3,4-Dihydro-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-α-phenyl-1(2H)-quinolineacetamide |
---|---|
CAS | 1031496-06-6 |
Objetivo | TRPM Agonists |
Fórmula molecular | C21H21N3O2 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 347.41 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18771598
|
Tocris Bioscience™
5521/50 |
50 mg |
1075.57€
50 miligramos |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18743939
|
Tocris Bioscience™
5521/10 |
10 mg |
269.97€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Selective TRPM3 agonist. Exhibits selectivity for TRPM3 over TRPM1, TRPM2 and TRPM4-8. Stimulates insulin release from pancreatic islet cells in vitro. Evokes nocifensive behavior in mice.Especificaciones
3,4-Dihydro-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-α-phenyl-1(2H)-quinolineacetamide | |
TRPM Agonists | |
347.41 |
1031496-06-6 | |
C21H21N3O2 | |
>98% |