Learn More
Thermo Scientific™ Controladores Cimarec™ 40M
Mantenga velocidades constantes, incluso durante cambios en la viscosidad con los controladores Thermo Scientific™ Cimarec™ 40M.
1650.00€ - 1880.00€
Especificaciones
Velocidad | De 100 a 1000 r. p. m. |
---|---|
Tipo | Controlador para agitadores |
Intervalo de agitación | De 100 a 1000 RPM |
Código de producto | Marca | Modelo | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10704921
|
Thermo Scientific™
50118901 |
Unidades de control Telemodul 40 M (40 W) | 230 V, Alemania |
1750.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12405771
|
Thermo Scientific™
50118903 |
Unidades de control Telemodul 40 M (40 W) | 230 V, Dinamarca |
1750.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12858091
|
Thermo Scientific™
50118904 |
Unidades de control Telemodul 40 M (40 W) | 230 V, Reino Unido |
1750.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17728697
|
Thermo Scientific™
50118905 |
Unidades de control Telemodul 40 M (40 w) | 230 V Suiza |
1750.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11716647
|
Thermo Scientific™
50118908 |
Unidades de control Telemodul 80 M (80 W) | 230 V, Alemania |
1850.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16615495
|
Thermo Scientific™
50118911 |
Unidades de control Telemodul 80 M (80 W) | 230 V Reino Unido |
1880.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11924257
|
Thermo Scientific™
50119123 |
Unidades de control Telemodul 40 M (40 W) | 115V EE.UU |
1650.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Maintain constant speeds, even during viscosity changes, with Thermo Scientific™ Cimarec™ 40M Controllers. This product is required for use with the Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direct.
Características:- Velocidades ajustables de 100 a 1000 rpm
- Pantalla digital de alta visibilidad
- Tiempos de arranque ajustables
- Protección contra sobrecargas térmicas y eléctricas, con alerta de fallos
Telemodul 40 M
- El potente controlador permite a los agitadores Mobil 200 y 600 realizar las tareas de mezcla más exigentes
Telemodul 80 M
- Ofrece toda la funcionalidad del Telemodul 40 M, con salida de potencia incrementada hasta 80 vatios para las tareas de agitación más exigentes.
Especificaciones
De 100 a 1000 r. p. m. | |
Controlador para agitadores | |
De 100 a 1000 RPM |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.