Learn More
Thermo Scientific™ Controlador Cimarec™ Biosystem 40B
Permita el funcionamiento sincronizado de dos agitadores con el controlador Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem 40B.
1440.00€ - 1530.00€
Código de producto | Marca | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11794687
|
Thermo Scientific™
50118915 |
230 V, Alemania |
1440.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12425771
|
Thermo Scientific™
50118917 |
230 V, Dinamarca |
1530.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17576576
|
Thermo Scientific™
50118919 |
230 V, Suiza |
1530.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Enable synchronized operation of two stirrers with Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem 40B Controller.
- Indicador de alta visibilidad
- Tiempos de mezcla y pausa ajustables con inversión del sentido de rotación
Especificaciones
Controlador Biomodul 40B |