Learn More
Thermo Scientific™ Controlador Cimarec™ Biosystem 40B
Permita el funcionamiento sincronizado de dos agitadores con el controlador Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem 40B.
Marca:  Thermo Scientific™ 50118919
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17576576
  • 1587.90€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Enable synchronized operation of two stirrers with Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem 40B Controller.
  • Indicador de alta visibilidad
  • Tiempos de mezcla y pausa ajustables con inversión del sentido de rotación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Controlador Biomodul 40B 230 V Suiza
Controlador para agitadores (doble)
230 V
Controlador Biomodul 40B
230 V, Suiza