Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem Slow-Speed Stirrer for Cell Culture
Código de producto. 11784687 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad:
5 L
20 L
Posiciones de agitación.:
1
4
Velocidad:
De 5 a 120 rpm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11784687
Marca: Thermo Scientific™ 50119114
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mezcle suavemente los cultivos sensibles térmicamente, incluidos los cultivos de microportador, los caldos de cultivo y las suspensiones celulares con este agitador de baja velocidad.
Mezcle cultivos sensibles térmicamente, incluidos cultivos de microportador, caldos de cultivo y suspensiones celulares con el agitador de baja velocidad Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem para cultivo celular. Este producto ofrece agitación suave y baja salida de calor para proteger cultivos celulares sensibles dentro de incubadoras de CO2.
Características:
  • La carcasa sellada herméticamente resiste los microorganismos, mientras que el controlador externo independiente garantiza que solo el agitador herméticamente sellado esté expuesto al entorno de CO2
  • El funcionamiento sin calor protege el cultivo celular sensible a la temperatura y no pone en peligro las condiciones de la cámara de la incubadora
  • La carcasa de acero inoxidable es fácil de limpiar y resiste medios agresivos
  • Aceleración gradual de bajo cizallamiento al inicio
  • El controlador dispone de un ajustes de potencia regulables que reducen el consumo de energía y la generación de calor
  • Condiciones de funcionamiento: de – 10 °C a + 56 °C al 100 % de HR
  • Protección de clase IP 68
Agitación óptima:
  • Agitación suave y uniforme de tan solo 5 rpm
  • Los agitadores de posición única tienen la potencia necesaria para remover hasta 20 l
  • Los agitadores de cuatro posiciones pueden agitar hasta 5 l por posición
Requiere:
Unidad de control Biomodul 40 B (se vende por separado)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 5 a 120 rpm
Posiciones de agitación. 4
Material de la placa superior Acero inoxidable
Capacidad 5 L
Forma Cuadrada
Vataje 4W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12,9 × 12,9 × 2,4 in (33 × 33 × 6 cm)
Altura (imperial) 2,4 in
Altura (métrico) 6 cm
Longitud (imperial) 12,9 in
Longitud (métrico) 33 cm
Anchura (imperial) 12,9 in
Anchura (métrico) 33 cm
Ajuste de potencia De 0,4 a 4 W
Certificaciones/conformidad CE
Descripción Biosystem de 4 posiciones sin controlador; capacidad de agitación de 5 L por posición
Modelo Biosystem de 4 posiciones sin controlador
Intervalo de temperatura (métrico) De - 10 °C a 56 °C (en funcionamiento)
Tipo Agitador
Peso (imperial) 20,7 lb
Peso (métrico) 9,4 kg
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.