Learn More
Thermo Scientific™ Serie de placas calefactoras Cimarec+™
Consiga una seguridad y un rendimiento de temperatura excepcionales para los protocolos rutinarios.
Marca: Thermo Scientific™ HP88857105
265.96 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
La nueva serie de placas calefactoras Thermo Scientific™ Cimarec+™ ofrece un control de agitación preciso y una seguridad y un rendimiento de temperatura excepcionales para los protocolos rutinarios. La serie Cimarec+ está disponible en tres tamaños, lo que ofrece flexibilidad: desde aplicaciones de química a microescala hasta operaciones de producción.
Tecnología avanzada- La temperatura se puede ajustar en incrementos de 1 grado
- Sistema de advertencia Hot Top (superficie caliente) diseñado para proteger de las quemaduras accidentales que indica claramente el momento en que la superficie de calentamiento supera los 50 °C (122 °F)
- Superficies en cerámica o aluminio
- Pantalla LED de fácil lectura para agitación
- Diseño de pantalla elevada que protege los componentes electrónicos de derrames
- Sonda de temperatura opcional y protección contra salpicaduras
- Tamaño variable para diferentes volúmenes de muestra
Especificaciones
6,35 mm (7,25 pulg.) x 12,7 mm (7,25 pulg.) | |
Certificado de análisis, certificado de conformidad | |
Estilo UE, Estilo Reino Unido, Estilo Australia, Estilo China | |
220/240 V | |
Cerámica | |
Temperatura ambiente de hasta 540 °C | |
13 in | |
8,2 in | |
33 cm | |
20,8 cm | |
4,4 A | |
50/60 Hz |
Placa caliente | |
LED | |
Cuadrada | |
3 años | |
7,25 x 7,25 in | |
4,1 in | |
7,5 lb | |
10,5 cm | |
3,4 kg | |
1056 W | |
230 V, 50/60 Hz | |
(3) Cables de alimentación |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
30Hours
1Minutes
9Seconds
0
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.