Learn More
Thermo Scientific™ Serie de placas calefactoras Cimarec+™
Código de producto. 16099581 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Material de la placa superior:
Aluminio
Cerámica
Tamaño:
26 x 26 cm (10,25 x 10,25 pulg)
4,25 x 4,25 pulg.
7,25 x 7,25 in
tipo de tapón:
Estilo UE, Estilo Reino Unido, Estilo AUS, Estilo CN
Estilo UE, Estilo Reino Unido, Estilo Australia, Estilo China
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16099581
Marca: Thermo Scientific™ HP88857108
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Consiga una seguridad y un rendimiento de temperatura excepcionales para los protocolos rutinarios.
La nueva serie de placas calefactoras Thermo Scientific™ Cimarec+™ ofrece un control de agitación preciso y una seguridad y un rendimiento de temperatura excepcionales para los protocolos rutinarios. La serie Cimarec+ está disponible en tres tamaños, lo que ofrece flexibilidad: desde aplicaciones de química a microescala hasta operaciones de producción.
Tecnología avanzada
  • La temperatura se puede ajustar en incrementos de 1 grado
  • Sistema de advertencia Hot Top (superficie caliente) diseñado para proteger de las quemaduras accidentales que indica claramente el momento en que la superficie de calentamiento supera los 50 °C (122 °F)
Diseño sólido y flexible
  • Superficies en cerámica o aluminio
  • Pantalla LED de fácil lectura para agitación
  • Diseño de pantalla elevada que protege los componentes electrónicos de derrames
  • Sonda de temperatura opcional y protección contra salpicaduras
  • Tamaño variable para diferentes volúmenes de muestra
Garantía: 3 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la placa superior Aluminio
Tamaño 7,25 x 7,25 in
Temperatura (métrico) Ambiente hasta 300 °C
Altura (imperial) 4,1 in
Longitud (imperial) 13 in
Peso (imperial) 7,5 lb
Anchura (imperial) 8,2 in
Altura (métrico) 10,5 cm
Longitud (métrico) 33 cm
Peso (métrico) 3,4 kg
Anchura (métrico) 20,8 cm
Vataje 624 W
Amperaje 2,6 A
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
Incluye (3) Cables de alimentación
tipo de tapón Estilo UE, Estilo Reino Unido, Estilo AUS, Estilo CN
Tensión 220/240 V
Tipo Placa caliente
Warranty 3 años
Pantalla LED
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 7,25 x 7,25 in
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.