Learn More
Thermo Scientific™ Serie de placas calefactoras Cimarec+™
Código de producto. p-6367014 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Material de la placa superior:
Aluminio
Cerámica
Tamaño:
26 x 26 cm (10,25 x 10,25 pulg)
4,25 x 4,25 pulg.
7,25 x 7,25 in
tipo de tapón:
Estilo UE, Estilo Reino Unido, Estilo AUS, Estilo CN
Estilo UE, Estilo Reino Unido, Estilo Australia, Estilo China
Unit Size:
cada uno
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Product Code. 15443600
Brand: Thermo Scientific™ HP88854105
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Consiga una seguridad y un rendimiento de temperatura excepcionales para los protocolos rutinarios.
La nueva serie de placas calefactoras Thermo Scientific™ Cimarec+™ ofrece un control de agitación preciso y una seguridad y un rendimiento de temperatura excepcionales para los protocolos rutinarios. La serie Cimarec+ está disponible en tres tamaños, lo que ofrece flexibilidad: desde aplicaciones de química a microescala hasta operaciones de producción.
Tecnología avanzada
  • La temperatura se puede ajustar en incrementos de 1 grado
  • Sistema de advertencia Hot Top (superficie caliente) diseñado para proteger de las quemaduras accidentales que indica claramente el momento en que la superficie de calentamiento supera los 50 °C (122 °F)
Diseño sólido y flexible
  • Superficies en cerámica o aluminio
  • Pantalla LED de fácil lectura para agitación
  • Diseño de pantalla elevada que protege los componentes electrónicos de derrames
  • Sonda de temperatura opcional y protección contra salpicaduras
  • Tamaño variable para diferentes volúmenes de muestra
Garantía: 3 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material de la placa superior Cerámica
Tamaño 4,25 x 4,25 pulg.
Temperatura (métrico) Temperatura ambiente de hasta 540 °C
Altura (imperial) 3,6 in
Longitud (imperial) 10 pulg
Peso (imperial) 6,8 lb
Anchura (imperial) 5 pulg
Altura (métrico) 9,1 cm
Longitud (métrico) 25,4 cm
Peso (métrico) 3,1 kg
Anchura (métrico) 12,7 cm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
Incluye (3) Cables de alimentación
tipo de tapón Estilo UE, Estilo Reino Unido, Estilo Australia, Estilo China
Forma Cuadrada
Tensión 230 V
Tipo Placa caliente
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad
Warranty 3 años
Pantalla LED
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 6,35 mm (4,25 pulg.) x 12,7 mm (4,25 pulg.)
Show More Show Less
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.