Learn More
Thermo Scientific™ Controlador Cimarec™ i 20C, de 100a 240 V
Simplifique las operaciones con este controlador de microprocesador fácil de usar y controlado por menús que se incluye con los agitadores Micro, Mini, Compact, Maxi y Telesysts.
Marca: Thermo Scientific™ 50090773
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Simplifique el funcionamiento con el controlador Thermo Scientific™ Cimarec™ i 20C, un controlador de microprocesador fácil de usar y con menús que se incluye con los agitadores Micro, Mini, Compact, Maxi y Telesysts.
Características:- Funcionamiento con una mano con giro directo y rueda de ajuste por presión
- Tres teclas de almacenamiento, recuperación y programas individuales para una puesta en marcha rápida
- Últimos ajustes utilizados almacenados en memoria
- El modo de balanceo/agitación invierte la dirección de la barra agitadora para obtener un movimiento de agitación de vaivén suave
- Cuatro ajustes de potencia para reducir el consumo de energía y disminuir el calor disipado
Información para pedidos:
Se solicita únicamente como controlador de repuesto.
Especificaciones
Controladores 20C | |
9,5 cm | |
16,5 cm | |
20 W | |
± 1 | |
De 0 °C a 40 °C a 80 % de humedad relativa | |
6,1 in | |
±1 | |
De 130 a 1400 RPM |
3,7 in | |
6,4 in | |
De 5 s a 60 min | |
De 130 a 1400 r. p. m. | |
De 5 s a 60 min | |
Controlador para agitadores | |
15,5 cm | |
100/240 V | |
25/50/75/100 (4 niveles) |