Learn More
Thermo Scientific™ Controladores Cimarec™ i 40C, de 100a 240 V
Disfrute de mayor velocidad y más ajustes de potencia que los controladores estándar con los controladores Thermo Scientific™ Cimarec™ i 40C.
Marca: Thermo Scientific™ 50090774
Detalles adicionales : Peso : 2.27700kg
Descripción
Disfrute de mayor velocidad y más ajustes de potencia que los controladores estándar con los controladores Thermo Scientific™ Cimarec™ i 40C. Los controladores Cimarec™ i 40C se incluyen con los agitadores Maxi y Telesysts.
Características:- Transformador de salida de potencia de hasta 40 W para las tareas de agitación más exigentes
- 10 ajustes de potencia para reducir el consumo de energía y disminuir el calor disipado
- Funcionamiento con una mano con giro directo y rueda de ajuste por presión
- Tres teclas de almacenamiento y recuperación de programas individuales para una puesta en marcha rápida
- Últimos ajustes utilizados almacenados en memoria
- El modo de balanceo/agitación invierte la dirección de la barra agitadora para obtener un movimiento de agitación de vaivén suave
- Interfaz RS-232 para transferencia de datos y control de PC
Información para pedidos:
Se solicita únicamente como controlador de repuesto.
Especificaciones
Controladores 40C | |
9,5 cm | |
16,5 cm | |
40 W | |
± 1 | |
De 0 °C a 40 °C a 80 % de humedad relativa | |
6,1 in | |
±1 | |
De 100 a 2000 RPM |
3,7 in | |
6,4 in | |
De 5 s a 60 min | |
De 100 a 2000 r. p. m. | |
De 5 s a 60 min | |
Controlador para agitadores | |
15,5 cm | |
100/240 V | |
De 10 a 100 (10 niveles) |
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.