Learn More
Thermo Scientific™ Agitador Cimarec™ i Mini, con Telemodul estándar, 230 V Euro
Código de producto. 10202931 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Modelo:
Mini 20 con Telemodul 20 C
Mini con Telemodul
Mini sin controlador
Tensión:
100/240 V
230 V
Tipo de tapón:
Conjunto de cables con distintos tapones
N.D.
Reino Unido
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10202931
Marca: Thermo Scientific™ 50088130
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Trabaje en los lugares más pequeños con los miniagitadores Thermo Scientific™ Cimarec™ i.
Trabaje en los lugares más pequeños con los miniagitadores Thermo Scientific™ Cimarec™ i. Los agitadores de la serie i Mini se suministran con o sin un controlador de su elección para su uso con el sistema de distribución.
Características:
  • Tamaño equivalente a la uña del pulgar, ideal para agitar cubetas
  • Velocidades de agitación de hasta 1400 rpm
  • Volúmenes de agitación de hasta 5 ml
  • Condiciones de funcionamiento: de -10 °C a +56 °C al 95 % de HR
  • Clase de protección IP 68 (solo agitador)
  • Enlace y sincronice hasta 8 miniagitadores mediante un controlador con distribuidores opcionales y agitadores 50088140
Información para pedidos:
Elija entre dos unidades de control diferentes: el controlador Telemodul estándar con su diseño que ahorra espacio o el Telemodul 20 C con controles de microprocesador, ajuste de potencia regulable y programabilidad.
Incluye:
Las unidades de 100 a 240 V contienen un conjunto de cable con varios enchufes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 130 a 1000 rpm
Posiciones de agitación. 1
Capacidad 5 L
Forma Cuadrada
Tensión 230 V
Vataje 0,1 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 0,47 x 0,47 x 0,19 in (12 x 12 x 5mm)
Altura (imperial) 0,19 in
Altura (métrico) 5 mm
Longitud (imperial) 0,47 in
Longitud (métrico) 12 mm
Anchura (imperial) 0,47 in
Anchura (métrico) 12 mm
Tipo de tapón UE
Certificaciones/conformidad CE
Garantía y oferta de servicio 5 años
Descripción Mini con Telemodul estándar; 230 V Euro
Modelo Mini con Telemodul
Clase de protección IP68
Intervalo de temperatura (métrico) De - 10 °C a 56 °C (en funcionamiento)
Tipo Agitador
Peso (imperial) 0,04 lb
Peso (métrico) 0,02 kg
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.