Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores Cimarec i Poly 15 y Multipoint
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Lleve a cabo aplicaciones de agitación con los agitadores Thermo Scientific™ Cimarec™ i Poly 15 y multipunto para un funcionamiento fiable y seguro. Estos agitadores están libres al 100 % de mantenimiento y desgaste en una plataforma multipunto completamente sincronizada.
Características:
- Superficies de trabajo grandes y lisas de fácil limpieza
- Control por microprocesador preciso con pantalla digital brillante
- Recuperación sencilla de los ajustes utilizados más recientemente
- La aceleración de inicio gradual es suave y garantiza un acoplamiento magnético adecuado
- El accionamiento inductivo garantiza una agitación completamente sincronizada en todas las posiciones
- Condiciones de funcionamiento: de – 10 °C a + 40 °C al 95 % de HR
Agitador Poly 15 Multipoint:
- Carcasa de acero inoxidable resistente con revestimiento en polvo
- Velocidades de agitación de hasta 990 rpm
- Adecuado para 15 vasos de precipitados de 250 ml × o 6 matraces de 1 l ×
- Protección de grado IP32
Agitadores Advanced Multipoint 6/15:
- Carcasa de acero inoxidable hermética resistente a productos químicos
- Los ajustes de potencia regulables son independientes de la velocidad de control que reduce el consumo de energía y disminuye el calor disipado
- Agitación suave y uniforme de tan solo 80 rpm
- Velocidades de agitación de hasta 2000 rpm
- Volúmenes de agitación de hasta 3 l por multipunto
- Protección de grado IP62; limpieza sencilla con agua corriente
Incluye:
Todos los modelos son de 100-240 V y contienen un conjunto de cable con varios enchufes.
Recomendada para:
Aplicaciones de monitorización de masas y otras aplicaciones que requieren varios puntos de agitación
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 130 a 990 rpm |
| Posiciones de agitación. | 15 |
| Material de la placa superior | Acero inoxidable |
| Capacidad | 5 x 250 mL (vaso de precipitados), 6 x 1 L (matraz) |
| Pantalla | Digital |
| Forma | Cuadrada |
| Tensión | 100/240 V |
| Vataje | 10 W |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 16,5 × 9,4 × 1,4 in (420 × 240 × 35 mm) |
| Altura (imperial) | 1,4 in |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.