Learn More
Thermo Scientific™ Controladores Cimarec™ i Telemodul
Ahorre espacio con los controladores Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telemodul, incluidos los agitadores Micro, Mini, Compact y Maxi.
Marca: Thermo Scientific™ 50119119
Descripción
Ahorre espacio con los controladores Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telemodul, incluidos los agitadores Micro, Mini, Compact y Maxi.
Características:- Proporciona potencia de agitación para volúmenes de pequeños a medianos de líquidos de baja viscosidad.
- Recomendado para agitación de un solo punto de hasta 250 ml
Información para pedidos:
Se solicita únicamente como controlador de repuesto.
Especificaciones
Agitadores de las series Mini, Micro, Compact y Maxi | |
5 cm | |
9,6 cm | |
De 130 a 1000 r. p. m. | |
De 0 °C a 40 °C a 80 % de humedad relativa | |
2,4 in | |
3,7 x 2,4 x 1,9 pulg. 9,6 cm x 6,3 cm x 5 cm | |
115V EE.UU | |
De 130 a 100 RPM |
1,9 in | |
3,7 in | |
7 W | |
± 3 | |
Controlador para agitadores | |
6,3 cm | |
± 3 | |
150 V | |
100 % |
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.