Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores Cimarec™ i Telesystem Multipoint
Código de producto. 10481023 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad:
De 0,1 a 100 mL por punto
De 0,1 a 50 mL por punto
De 1 a 1000 mL por punto
De 1 a 1200 mL por punto
De 1 a 1500 mL por punto
De 1 a 200 mL por punto
Velocidad:
De 100 a 2000 rpm
De 130 a 1400 rpm
Posiciones de agitación.:
6
15
60
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10481023
Marca: Thermo Scientific™ 50088077
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lleve a cabo aplicaciones de forma segura con medios agresivos en entornos de alta humedad con estos agitadores multipunto.
Lleve a cabo de forma segura aplicaciones con medios agresivos en entornos con un alto nivel de humedad con los agitadores Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telesystem Multipoint. Los agitadores están diseñados para integrarse con incubadoras y cámaras de climatización controlada.
Características:
  • Todos los modelos sumergibles para su uso en baños de agua de hasta 50 °C
  • Los controladores externos reducen el consumo de energía y disminuyen la salida de calor
  • Carcasa de acero inoxidable hermética resistente a productos químicos
  • Recuperación sencilla de los ajustes utilizados más recientemente
  • Las condiciones de funcionamiento son de – 10 °C a + 56 °C al 100 % de HR en aire; de 0 ° a 50 °C sumergido en agua
  • Protección IP 68; limpieza sencilla con agua corriente
Agitación eficaz:
  • El accionamiento inductivo garantiza una agitación completamente sincronizada en todas las posiciones
  • Agitadores de 6, 15 o 60 posiciones
  • Agitación suave y uniforme de tan solo 100 rpm
  • Velocidades de agitación de hasta 2000 rpm
  • Volúmenes de agitación de hasta 2 l por multipunto
Incluye:
Conjunto de cables con varios enchufes y diferentes opciones de controlador: el Telemodul 20 C con controles por microprocesador, ajuste de potencia regulable y programabilidad, o el Telemodul 40 C con mayores velocidades, más ajustes de potencia y control informatizado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 130 a 1400 rpm
Posiciones de agitación. 6
Material de la placa superior Acero inoxidable
Capacidad De 1 a 1500 mL por punto
Forma Cuadrada
Tensión 100/240 V
Vataje 5/10/15/20 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 16,5 × 9,4 × 1,4 in (420 × 240 × 35 mm)
Altura (imperial) 1,4 in
Altura (métrico) 35 mm
Longitud (imperial) 16,5 in
Longitud (métrico) 420 mm
Anchura (imperial) 9,4 in
Anchura (métrico) 240 mm
Certificaciones/conformidad CE
Descripción Telesystem de 6 posiciones con Telemodul 20 C; capacidad: de 1 a 1500 mL por punto
Modelo Telesystem de 6 posiciones con Telemodul 20 C
Intervalo de temperatura (métrico) De - 10 °C a 56 °C (en funcionamiento)
Tipo Agitador
Peso (imperial) 16,5 lb
Peso (métrico) 7,5 kg
Show More Show Less
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.