Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores Cimarec™ i Telesystem Multipoint
Código de producto. 10756182 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad:
De 0,1 a 100 mL por punto
De 0,1 a 50 mL por punto
De 1 a 1000 mL por punto
De 1 a 1200 mL por punto
De 1 a 1500 mL por punto
De 1 a 200 mL por punto
Velocidad:
De 100 a 2000 rpm
De 130 a 1400 rpm
Posiciones de agitación.:
6
15
60
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10756182
Marca: Thermo Scientific™ 50088011
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lleve a cabo aplicaciones de forma segura con medios agresivos en entornos de alta humedad con estos agitadores multipunto.
Lleve a cabo de forma segura aplicaciones con medios agresivos en entornos con un alto nivel de humedad con los agitadores Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telesystem Multipoint. Los agitadores están diseñados para integrarse con incubadoras y cámaras de climatización controlada.
Características:
  • Todos los modelos sumergibles para su uso en baños de agua de hasta 50 °C
  • Los controladores externos reducen el consumo de energía y disminuyen la salida de calor
  • Carcasa de acero inoxidable hermética resistente a productos químicos
  • Recuperación sencilla de los ajustes utilizados más recientemente
  • Las condiciones de funcionamiento son de – 10 °C a + 56 °C al 100 % de HR en aire; de 0 ° a 50 °C sumergido en agua
  • Protección IP 68; limpieza sencilla con agua corriente
Agitación eficaz:
  • El accionamiento inductivo garantiza una agitación completamente sincronizada en todas las posiciones
  • Agitadores de 6, 15 o 60 posiciones
  • Agitación suave y uniforme de tan solo 100 rpm
  • Velocidades de agitación de hasta 2000 rpm
  • Volúmenes de agitación de hasta 2 l por multipunto
Incluye:
Conjunto de cables con varios enchufes y diferentes opciones de controlador: el Telemodul 20 C con controles por microprocesador, ajuste de potencia regulable y programabilidad, o el Telemodul 40 C con mayores velocidades, más ajustes de potencia y control informatizado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 100 a 2000 rpm
Posiciones de agitación. 60
Material de la placa superior Acero inoxidable
Capacidad De 0,1 a 100 mL por punto
Forma Cuadrada
Tensión 100/240 V
Vataje 4/40 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 16,5 × 9,4 × 1,4 in (420 × 240 × 35 mm)
Altura (imperial) 1,4 in
Altura (métrico) 35 mm
Longitud (imperial) 16,5 in
Longitud (métrico) 420 mm
Anchura (imperial) 9,4 in
Anchura (métrico) 240 mm
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad
Descripción Telesystem de 60 posiciones con Telemodul 40 C; capacidad: de 0,1 a 100 mL por punto
Modelo Telesystem de 60 posiciones con Telemodul 40 C
Intervalo de temperatura (métrico) De - 10 °C a 56 °C (en funcionamiento)
Tipo Agitador
Peso (imperial) 17,6 lb
Peso (métrico) 8 kg
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.