Learn More
Thermo Scientific™ Serie de agitadores Cimarec+™
Código de producto. 15453620 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Área de la superficie de la placa superior (imperial):
10,25 x 10,25 in
4,25 x 4,25 in
7,25 x 7,25 in
Material de la placa superior:
Cerámica
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz
Tipo de tapón:
AUS/CN/UE/Reino Unido
Estilo UE/Reino Unido/AUS/CN
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Área de la superficie de la placa superior (imperial) Material de la placa superior Requisitos eléctricos Tipo de tapón unitSize
15453620 10,25 x 10,25 in Cerámica 230 V, 50/60 Hz Estilo UE/Reino Unido/AUS/CN cada uno
15463600 4,25 x 4,25 in Cerámica 230 V, 50/60 Hz AUS/CN/UE/Reino Unido cada uno
15403610 7,25 x 7,25 in Cerámica 230 V, 50/60 Hz Estilo UE/Reino Unido/AUS/CN cada uno
3 options
Código de producto. 15453620
Marca: Thermo Scientific™ S88850105
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga un control de agitación preciso para sus protocolos rutinarios.
Obtenga un control preciso de agitación para los protocolos rutinarios mediante los agitadores digitales de la serie Thermo Scientific™ Cimarec+™. Los agitadores de la serie Cimarec+ están disponible en tres tamaños, lo que ofrece flexibilidad: desde aplicaciones de química a microescala hasta operaciones de producción.
Tecnología avanzada
  • Stir-Trac es una tecnología innovadora que ofrece una mezcla a baja velocidad, un control uniforme de la velocidad y un acoplamiento magnético fuerte
Diseño sólido y flexible
  • Superficies en cerámica o aluminio
  • Pantalla LED de fácil lectura para agitación
  • Diseño de pantalla elevada que protege los componentes electrónicos de derrames
  • Protección contra salpicaduras opcional
  • Tamaño variable para diferentes volúmenes de muestra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 50 a 1500 rpm
Material de la placa superior Cerámica
Capacidad 6 L
Pantalla LED
Forma Cuadrada
Tensión 230 V
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 16,2 x 11,3 x 4 in (41,1 x 28,7 x 10,2 cm)
Área de la superficie de la placa superior (imperial) 10,25 x 10,25 in
Área de la superficie de la placa superior (métrico) 26,0 x 26,0 cm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de tapón Estilo UE/Reino Unido/AUS/CN
Certificaciones/conformidad cCSAus, CE
Incluye 3 cables de alimentación
Tipo Agitador
Peso con embalaje (imperial) 17,4 lb
Peso con embalaje (métrico) 7,9 kg
Mostrar más Mostrar menos
Garantía: sujeto a 3 años de garantía.Consulte los detalles con su representante comercial o en thermoscientific.com.