Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cimetidina
Código de producto. 17241206
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51481-61-9
Fórmula molecular C10H16N6S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cimetidina
Cantidad 5 g
Solubilidad Solubilidad de la solución acuosa: solución acuosa ligeramente soluble. Otras solubilidades: soluble en metanol, ácido acético glacial, ligeramente soluble en etanol, insoluble en éter
Punto de fusión De 141,0 °C a 143,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 252,32
Clave InChI AQIXAKUUQRKLND-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN=C(NCCSCC1=C(C)NC=N1)NC#N
Nombre IUPAC N-cyano-N''-methyl-N'-(2-{[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulfanyl}ethyl)guanidine
Peso molecular (g/mol) 252.34