missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de cinacalcet

Código de producto. 17281182
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 364782-34-3
Fórmula molecular C22H22F3N·HCl

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Clorhidrato de cinacalcet
Cantidad 1 g
Solubilidad Solubilidad solución acuosa: ligeramente soluble. Otras solubilidades: soluble en metanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 393,88
Clave InChI QANQWUQOEJZMLL-PKLMIRHRSA-N
SMILES Cl.C[C@@H](NCCCC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Nombre IUPAC [(1R)-1-(naphthalen-1-yl)ethyl]({3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl})amine hydrochloride
Peso molecular (g/mol) 393.88

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'